7-Chloro-benzofuran 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Chlorobenzofuran
OR909406-1G OR909406-5G
APOSOR909406-1GEA 414 DKK
APOSOR909406-1G APOSOR909406-5G
7-Chloro-benzofuran 97%
7-Chloro-benzofuran
Formel: C₈H₅ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18207570
CAS-nummer: 24410-55-7