2-Ethoxy-3-isopropoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909397-1G OR909397-25G OR909397-5G
APOSOR909397-1GEA 933 DKK
APOSOR909397-1G APOSOR909397-25G APOSOR909397-5G
2-Ethoxy-3-isopropoxypyridine 98%
2-Ethoxy-3-isopropoxypyridine
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19981544
CAS-nummer: 1330750-22-5