2-Ethoxy-3-propoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909396-1G
OR909396-25G
OR909396-5G
APOSOR909396-1GEA
933
DKK
APOSOR909396-1G
APOSOR909396-25G
APOSOR909396-5G
2-Ethoxy-3-propoxypyridine 98%
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD19981543 CAS-nummer: 1330750-35-0 |