5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909349-1G OR909349-5G
APOSOR909349-1GEA 2460 DKK
APOSOR909349-1G APOSOR909349-5G
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one
Formel: C₈H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143569
CAS-nummer: 683240-81-5