N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909327-1G OR909327-5G
APOSOR909327-1GEA 959 DKK
APOSOR909327-1G APOSOR909327-5G
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₉H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16618952
CAS-nummer: 1228957-04-7