N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909323-1G OR909323-25G OR909323-5G
APOSOR909323-1GEA 933 DKK
APOSOR909323-1G APOSOR909323-25G APOSOR909323-5G
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₈H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143557
CAS-nummer: 1215206-52-2