N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909321-1G OR909321-25G OR909321-5G
APOSOR909321-1GEA 933 DKK
APOSOR909321-1G APOSOR909321-25G APOSOR909321-5G
N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide
Formel: C₈H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18087710
CAS-nummer: 124725-22-0