N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909320-1G OR909320-25G OR909320-5G
APOSOR909320-1GEA 818 DKK
APOSOR909320-1G APOSOR909320-25G APOSOR909320-5G
N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₇H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143556
CAS-nummer: 156741-80-9