N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909318-1G OR909318-5G
APOSOR909318-1GEA 1090 DKK
APOSOR909318-1G APOSOR909318-5G
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₆H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143555
CAS-nummer: 132911-42-3