N,4-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909293-1G OR909293-250MG
APOSOR909293-1GEA 4310 DKK
APOSOR909293-1G APOSOR909293-250MG
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 166.177 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07437778
CAS-nummer: 4600-08-2