1-tert-Butylpiperidin-4-ol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909288-1G OR909288-5G
APOSOR909288-1GEA 1900 DKK
APOSOR909288-1G APOSOR909288-5G
1-tert-Butylpiperidin-4-ol 96%
1-tert-Butylpiperidin-4-ol
Formel: C₉H₁₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03064901
CAS-nummer: 5382-30-9