3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909287-1G OR909287-5G
APOSOR909287-1GEA 1370 DKK
APOSOR909287-1G APOSOR909287-5G
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formel: C₆H₁₀N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18803465
CAS-nummer: 1218791-04-8