4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909255-1G OR909255-5G
APOSOR909255-1GEA 796 DKK
APOSOR909255-1G APOSOR909255-5G
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14658056
CAS-nummer: 957345-28-7