1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909253-1G OR909253-5G
APOSOR909253-1GEA 183 DKK
APOSOR909253-1G APOSOR909253-5G
1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374435
CAS-nummer: 122143-19-5