5-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909141-1G OR909141-5G
APOSOR909141-1GEA 1640 DKK
APOSOR909141-1G APOSOR909141-5G
5-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₁₁H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261011
CAS-nummer: 4600-82-2