2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909075-1G OR909075-250MG
APOSOR909075-1GEA 2180 DKK
APOSOR909075-1G APOSOR909075-250MG
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole 98%
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00858269
CAS-nummer: 73040-54-7