Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909061-1G OR909061-25G OR909061-5G
APOSOR909061-1GEA 436 DKK
APOSOR909061-1G APOSOR909061-25G APOSOR909061-5G
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate 96%
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855888
CAS-nummer: 1150164-05-8