Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909027-10G OR909027-1G OR909027-5G
APOSOR909027-10GEA 5670 DKK
APOSOR909027-10G APOSOR909027-1G APOSOR909027-5G
Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₉H₁₁N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855863
CAS-nummer: 1133115-42-0