2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR909021-1G OR909021-5G
APOSOR909021-1GEA 1970 DKK
APOSOR909021-1G APOSOR909021-5G
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride
Formel: C₈H₈BrNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00193063
CAS-nummer: 61858-39-7