2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR908949-250MG OR908949-1G OR908949-5G
APOSOR908949-250MGEA 556 DKK
APOSOR908949-250MG APOSOR908949-1G APOSOR908949-5G
2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester 98%
2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₂BNO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16038216
CAS-nummer: 1150632-93-1