N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908903-1G OR908903-5G
APOSOR908903-1GEA 1090 DKK
APOSOR908903-1G APOSOR908903-5G
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide 98%
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053828
CAS-nummer: 98446-55-0