2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-(2-Cyclopropoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR908570-1G
OR908570-250MG
APOSOR908570-1GEA
2270
DKK
APOSOR908570-1G
APOSOR908570-250MG
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16994462 CAS-nummer: 1119090-11-7 |