(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908556-1G OR908556-250MG
APOSOR908556-1GEA 1340 DKK
APOSOR908556-1G APOSOR908556-250MG
(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid ≥98%
(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid
Formel: C₁₁H₁₁BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18412862
CAS-nummer: 219834-94-3