1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908492-1G OR908492-250MG
APOSOR908492-1GEA 5670 DKK
APOSOR908492-1G APOSOR908492-250MG
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid 98%
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid
Formel: C₇H₁₁BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21332947
CAS-nummer: 1983202-21-6