(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908405-100MG OR908405-1G OR908405-250MG
APOSOR908405-100MGEA 709 DKK
APOSOR908405-100MG APOSOR908405-1G APOSOR908405-250MG
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid ≥98%
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid
Formel: C₈H₁₀BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18255555
CAS-nummer: 1253055-87-6