3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908389-1G OR908389-5G
APOSOR908389-1GEA 1520 DKK
APOSOR908389-1G APOSOR908389-5G
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid 95%
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697415
CAS-nummer: 911210-48-5