methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908366-1G OR908366-5G
APOSOR908366-1GEA 719 DKK
APOSOR908366-1G APOSOR908366-5G
methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate 98%
methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Formel: C₇H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12198853
CAS-nummer: 84355-44-2