tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR908338-1G OR908338-5G
APOSOR908338-1GEA 1700 DKK
APOSOR908338-1G APOSOR908338-5G
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate
Formel: C₉H₂₀N₂O₂
Molekylvægt: 188.267 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08729296
CAS-nummer: 196200-04-1