(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908307-1G OR908307-250MG
APOSOR908307-1GEA 898 DKK
APOSOR908307-1G APOSOR908307-250MG
(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid ≥98%
(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid
Formel: C₈H₆BBrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06801726
CAS-nummer: 331833-99-9