Benzyl 3-chloropropanoate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908220-1G OR908220-5G
APOSOR908220-1GEA 1090 DKK
APOSOR908220-1G APOSOR908220-5G
Benzyl 3-chloropropanoate 96%
Benzyl 3-chloropropanoate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Molekylvægt: 198.646 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20542317
CAS-nummer: 6282-07-1