2-Chloro-5-methylbenzaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908207-10G OR908207-1G OR908207-5G
APOSOR908207-10GEA 3770 DKK
APOSOR908207-10G APOSOR908207-1G APOSOR908207-5G
2-Chloro-5-methylbenzaldehyde 96%
2-Chloro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Molekylvægt: 154.594 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025212
CAS-nummer: 14966-09-7