Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908186-1G OR908186-5G
APOSOR908186-1GEA 1860 DKK
APOSOR908186-1G APOSOR908186-5G
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00092814
CAS-nummer: 24781-23-5