4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908181-1G OR908181-5G
APOSOR908181-1GEA 2030 DKK
APOSOR908181-1G APOSOR908181-5G
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09735126
CAS-nummer: 13205-50-0