2-(Benzyloxy)acetamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908152-1G OR908152-5G
APOSOR908152-1GEA 1070 DKK
APOSOR908152-1G APOSOR908152-5G
2-(Benzyloxy)acetamide 97%
2-(Benzyloxy)acetamide
Formel: C₉H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11643255
CAS-nummer: 5774-77-6