N-Ethyl-3-hydroxybenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908144-10G OR908144-1G OR908144-5G
APOSOR908144-10GEA 5670 DKK
APOSOR908144-10G APOSOR908144-1G APOSOR908144-5G
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide 98%
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide
Formel: C₉H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08729290
CAS-nummer: 15788-98-4