4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908142-1G OR908142-5G
APOSOR908142-1GEA 567 DKK
APOSOR908142-1G APOSOR908142-5G
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01168919
CAS-nummer: 20876-99-7