1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR908133-1G OR908133-250MG OR908133-5G
APOSOR908133-1GEA 818 DKK
APOSOR908133-1G APOSOR908133-250MG APOSOR908133-5G
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09055221
CAS-nummer: 412281-11-9