Methyl 2-(benzyloxy)acetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908129-1G OR908129-250MG OR908129-5G
APOSOR908129-1GEA 0 DKK
APOSOR908129-1G APOSOR908129-250MG APOSOR908129-5G
Methyl 2-(benzyloxy)acetate 98%
Methyl 2-(benzyloxy)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11174673
CAS-nummer: 31600-43-8