1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908122-1G OR908122-5G
APOSOR908122-1GEA 1430 DKK
APOSOR908122-1G APOSOR908122-5G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide 98%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10671794
CAS-nummer: 133284-47-6