2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908116-1G OR908116-250MG
APOSOR908116-1GEA 4310 DKK
APOSOR908116-1G APOSOR908116-250MG
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid 98%
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021679
CAS-nummer: 15879-60-4