3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-hydroxymethylbenzonitrile
OR908106-1G OR908106-250MG
APOSOR908106-1GEA 976 DKK
APOSOR908106-1G APOSOR908106-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907613
CAS-nummer: 90110-98-8