2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908076-1G OR908076-250MG
APOSOR908076-1GEA 1920 DKK
APOSOR908076-1G APOSOR908076-250MG
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄BrNO
Molekylvægt: 198.017 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527339
CAS-nummer: 82380-17-4