2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-((Dimethylamino)methyl)benzonitrile
OR908074-10G OR908074-1G OR908074-5G
APOSOR908074-10GEA 3170 DKK
APOSOR908074-10G APOSOR908074-1G APOSOR908074-5G
2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile 97%
2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07324818
CAS-nummer: 53369-76-9