2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908042-1G OR908042-5G
APOSOR908042-1GEA 1130 DKK
APOSOR908042-1G APOSOR908042-5G
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid 98%
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid
Formel: C₁₀H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456054
CAS-nummer: 5817-92-5