4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908026-1G OR908026-250MG OR908026-5G
APOSOR908026-1GEA 3000 DKK
APOSOR908026-1G APOSOR908026-250MG APOSOR908026-5G
4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07186293
CAS-nummer: 24167-50-8