Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908023-1G OR908023-5G
APOSOR908023-1GEA 1210 DKK
APOSOR908023-1G APOSOR908023-5G
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate 96%
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09234741
CAS-nummer: 23668-00-0