4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907989-1G OR907989-5G
APOSOR907989-1GEA 1370 DKK
APOSOR907989-1G APOSOR907989-5G
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12173485
CAS-nummer: 167627-38-5