3-Chloro-5-methylbenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907959-1G OR907959-5G
APOSOR907959-1GEA 240 DKK
APOSOR907959-1G APOSOR907959-5G
3-Chloro-5-methylbenzaldehyde 98%
3-Chloro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11553565
CAS-nummer: 103426-20-6