Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR907935-1G OR907935-5G
APOSOR907935-1GEA 1010 DKK
APOSOR907935-1G APOSOR907935-5G
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate
Formel: C₁₀H₉BrO₃
Smeltepunkt: 68…70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09834617
CAS-nummer: 27475-19-0