4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR907915-1G OR907915-250MG
APOSOR907915-1GEA 709 DKK
APOSOR907915-1G APOSOR907915-250MG
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11100992
CAS-nummer: 20035-32-9